Merck
700100P
Avanti
Cholesterin (pflanzlich)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Cholest-5-en-3β-ol; 110797
Größe auswählen
100 MG
€ 220,00
200 MG
€ 373,00
500 MG
€ 790,00
1 G
€ 1.450,00
€ 220,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 220,00
200 MG
€ 373,00
500 MG
€ 790,00
1 G
€ 1.450,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H46O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 220,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
cholesterol (plant derived)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (700100P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (700100P-100mg)
pkg of 1 × 200 mg (700100P-200mg)
pkg of 1 × 500 mg (700100P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChIKey
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Cholesterin ist ein in Pflanzen vorkommendes kleines Sterol. Es steht hauptsächlich mit pflanzlichen Membranen in Verbindung und ist Bestandteil der Oberflächenlipide von Blättern.[1]
Anwendung
Cholesterin hat folgende Anwendungen:
  • bei der Herstellung von kleinen unilamellaren Vesikeln[2]
  • bei der Erzeugung von Thymoquinon (TQ)-geladenen Liposomen zur Übertragung einer Candida albicans-Infektion in das Mausmodell[3]
  • bei der Herstellung von kleinen unilamellaren Vesikeln für mikroskopische Untersuchungen mit strukturierter Beleuchtung[4]
Verpackung
20 ml transparentes Glasfläschchen mit Schraubkappe (700100P - 500 mg)
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (700100P - 100 mg)
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (700100P - 200 mg)
Transparentes 20-ml-Glasfläschchen mit Schraubkappe (700100P - 1 g)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Maheshinie Rajapaksha et al.
Biochemistry, 52(41), 7242-7253 (2013-09-24)
Although the mechanism by which the steroidogenic acute regulatory protein (StAR) promotes steroidogenesis has been studied extensively, it remains incompletely characterized. Because structural analysis has revealed a hydrophobic sterol-binding pocket (SBP) within StAR, this study sought to examine the regulatory
Roy Ziblat et al.
Biophysical journal, 103(2), 255-264 (2012-08-03)
Grazing incidence x-ray diffraction measurements were performed on single hydrated bilayers and monolayers of Ceramide/Cholesterol/1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocyholine at varying concentrations. There are substantial differences in the phase and structure behavior of the crystalline domains formed within the bilayers relative to the corresponding
Preferential interactions of primary amine-terminated quantum dots with membrane domain boundaries and lipid rafts revealed with nanometer resolution
Mensch AC, et al.
Environmental science. Nano (2020)
Imad Younus Hasan et al.
Analytical chemistry, 88(10), 5037-5041 (2016-05-04)
Understanding the distribution of cholesterol in phospholipid membranes is of key importance in membrane biophysics, primarily since cholesterol enriched regions, rafts, are known to play a special role in protein function. In this work, quartz crystal microbalance with dissipation (QCM)-based
Cholesterol and plants
Behrman EJ and Gopalan V
Journal of Chemical Education, 82(12), 1791-1791 (2005)