Fortfahren mit
14380C
EX-CELL® CD Insect Cell Medium
Chemically defined, sterile-filtered, suitable (for insect cell culture)
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
EX-CELL® CD Insect Cell Medium, w/o Cholesterol
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
EX-CELL®
form
liquid
technique(s)
cell culture | insect: suitable
components
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
EX-CELL® CD Insect Cell Medium is a specialized medium with a defined chemicalcomposition, engineered to maximize the performance of insect cells. Theformulation is animal-component free and has been formulated with L-Glutamine.
Application
  • EX-CELL® CD Insect Cell Medium can be used as an amplificationmedium and production medium for Spodoptera frugiperda (Sf) cells such as Sf21and Sf9 cells and is compatible with Tni, C636 and S2 cells.
  • The media has been optimized to get excellent growth andproductivity for the rhabdoviruse-free Sf-RVN® Insect Cell Line (Sf9). Togetherthose products form the Sf-RVN®Platform.
  • This product is intended for research or furthermanufacturing but not for human or therapeutic use
Legal Information
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sf-RVN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
24381C14385C14366C
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
form
liquid
form
dry powder
form
liquid
form
liquid
components
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
components
L-glutamine: yes
components
L-glutamine: no
components
L-glutamine: no
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EX-CELL® CD Insect Cell Medium
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung