Merck
1.25183
Millipore
Fractogel® EMD SO3⁻ (S) Harz
RoboColumn Fractogel® SO3 (S), volume 0.2 mL, prepacked column
Synonym(e):
RoboCol Fractogel® SO3 (S), 0.2ml
Größe auswählen
1 EA
Anfragen
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
Anfragen
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
ligand
(Sulfoisobutyl)
Qualitätsniveau
Materialien
polypropylene housing
Produktlinie
Fractogel®
Form
prepacked column
Parameter
≤8 bar pressure
~80 cm/hr max. flow rate
Säule ID × L
5 mm × 10 mm
Volumen
0.2 mL
Aktive Matrixgruppe
Methacrylate
Mittlere Partikelgröße
20-40 μm
Kapazität
~150 mL, resin binding capacity
Anwendung(en)
recombinant protein
vaccine development
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
5 x 10 mm
Leistungsmerkmale und Vorteile
RoboCol Fractogel® SO3 (S), 0.2 ml enables:
  • Efficient separation between monomer, dimer, and high molecular weight aggregates
  • High binding capacity
  • High resolution
  • Efficient polishing step
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Due to the titration behavior, the ion exchange capacity can be used from pH 2 to pH 12. The separation of proteins is based on reversible electrostatic interactions between the surface′s positively charged regions and the support. Proteins are retained efficiently on Fractogel® EMD SO3- (S) when the pH of the buffer is about 1 unit below their isoelectric points (pl).
The strength of the binding depends on the following:
  • the buffer system
  • pH value of the buffer which determines the surface charge of the protein
  • the concentration of the counter ions
  • the charge density on the support (protein binding capacity)
Verpackung
Plastic bag(s)
Rechtliche Hinweise
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany