Merck
1.25172
Millipore
Eshmuno® CP-FT Resin
RoboColumn Eshmuno® CP-FT, volume 0.6 mL, prepacked column
Synonym(e):
RoboColumn Eshmuno® CP-FT, 0.6ml
Größe auswählen
1 EA
Anfragen
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
Anfragen
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
ligand
(Sulfoisobutyl)
Materialien
polypropylene housing
Produktlinie
Eshmuno®
Form
prepacked column
Parameter
≤8 bar pressure
400 cm/hr max. flow rate
Säule ID × L
5 mm × 30 mm
Volumen
0.6 mL
Aktive Matrixgruppe
Polyvinyl Ether
Mittlere Partikelgröße
50 μm
Kapazität
~70 mL, resin binding capacity
Anwendung(en)
mAb
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
5 x 30mm
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eshmuno® CP-FT chromatography resin enables:
  • Superior flow-through removal of mAb aggregates
  • High product recoveries at high mass loadings
  • Significant reduction in resin and buffer volume
  • Smaller manufacturing footprint (smaller columns, buffer tanks, etc.)
  • Low salt process conditions eliminate the need for dilution before subsequent ion exchange steps
  • Significant reduction in processing volumes improves virus filtration and ultrafiltration processing economics
  • Rigid base bead enables higher flow rates and easier column packing
  • Strong chemical stability
  • Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Verpackung
Plastic bag(s)
Rechtliche Hinweise
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany