Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 250,00 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.100,00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
Salmonella enterica (serotype minnesota Re 595 Re mutant)
Quality Segment
form
lyophilized powder
impurities
<0.2% Ketodeoxyoctonate (KDO)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Lipid-A-Moleküle bestehen aus in die Lipidmembran eingebetteten Kernkomponenten von durch gramnegative Bakterien produzierten Endotoxinen. Lipid-A-Moleküle induzieren Immunreaktionen. Strukturell bestehen Lipid-A-Moleküle aus zwei Glucosamin-Einheiten mit unterschiedlichen, speziesabhängigen Fettsäurekettenanzahlen, Identitäten und Phosphorylierungsgraden.
Lipid A, ein Monophosphoryl aus Salmonella enterica Serotyp minnesota Re 595, kann bei Vergleichsbeurteilungen der Antigenität von spezifischen Strukturen innerhalb unterschiedlicher LPA-Moleküle und -Analoga verwendet werden.
Lipid A, ein Monophosphoryl aus Salmonella enterica Serotyp minnesota Re 595, kann bei Vergleichsbeurteilungen der Antigenität von spezifischen Strukturen innerhalb unterschiedlicher LPA-Moleküle und -Analoga verwendet werden.
Biochem/physiol Actions
Lipid A weist eine immunstimulierende adjuvante Aktivität auf und aktiviert u. a. Makrophagen, T-Zellen und B-Zellen. Die stärkere Th1- gegenüber der Th2-Stimulierung von Lipid A wurde wissenschaftlich nachgewiesen.
Lipopolysaccharide (LPS) sind charakteristische Bestandteile der Zellwand von gramnegativen Bakterien. LPS und seine Lipid-A-Gruppe stimulieren Zellen des angeborenen Immunsystems durch den Toll-like-Rezeptor 4 (TLR4). TLR4 gehört zur Toll-like-Rezeptor-Proteinfamilie, die häufige Pathogen-assoziierte molekulare Strukturen (PAMPs) erkennt.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source Salmonella enterica (serotype minnesota Re 595 Re mutant) | biological source Escherichia coli (F583 Rd mutant) | biological source Escherichia coli (F583 Rd mutant) | biological source - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form liquid |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| impurities <0.2% Ketodeoxyoctonate (KDO) | impurities <0.2% Ketodeoxyoctonate (KDO) | impurities - | impurities - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?