Wichtige Dokumente
1171
Millipore
Adenosin-5′-diphosphat, Mononatriumsalz
Synonym(e):
Adenosin-5′-diphosphat, Mononatriumsalz, ADP, Na
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N5NaO10P2
Molekulargewicht:
449.18
UNSPSC-Code:
12352208
NACRES:
NA.51
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
Merck USA index - 14, 154
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Wird durch die Hydrolyse von ATP in Gewebe durch Adenosintriphosphatase gebildet. Wird durch die oxidative Phosphorylierung in Mitochondrien schnell zurück zu ATP umgewandelt. εmax = 15,4 x 103 ± 2 % l∙mol-1∙cm-1 (259 nm, in H2O, pH-Wert 7,0)
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Vidhi Pareek et al.
Science (New York, N.Y.), 368(6488), 283-290 (2020-04-18)
Metabolons, multiprotein complexes consisting of sequential enzymes of a metabolic pathway, are proposed to be biosynthetic "hotspots" within the cell. However, experimental demonstration of their presence and functions has remained challenging. We used metabolomics and in situ three-dimensional submicrometer chemical