1.15684
TLC plates, Silica gel 60 RP-8 F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 5 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
RP-8 Silica Gel Thin-layer Chromatography Plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
250 μm
Platte L × B
5 cm × 10 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9.5 - 11.5 µm
Schichtdicke: 200 - 270 µm
Dickenschwankung: ≤ 35 µm
Anwendungstechnische Prüfungen:
A) Cholesterintest
hRf-Werte
- Cholesterin, Cholesterintest:
68 - 74
B) Steroidtest
- Methyltestosteron, Steroidtest: 45 - 55
- Reichstein S, Steroidtest: 65 - 75
- Hydrocortison,Steroidtest: 75 - 91
Typischer Wert gemessen an einer aktivierten Platte (120°C, 15 Min)
Eluent a) Aceton/ Wasser (95/5 v/v)
Eluent b) Acetonitril/ Wasser (70/30 v/v)