Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 815,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
250 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Glasplatten 20 x 20 cm
RP-modifizierte Platten dienen als Pilotverfahren für die HPLC und ermöglichen die Auswahl verschiedener Lösungsmittelsysteme für spezielle Trennungen. Unsere RP-modfizierten Kieselgelschichten eignen sich ideal für viele schwierige Trennungen, die mit unmodifiziertem Kieselgel nicht bewältigt werden können. Diese Schichten verwenden wässrige Lösungsmittelsysteme, um extrem unpolare Substanzen zu trennen und besonders polare, an Ionenpaar-Chromatographie adaptierbare Substanzen zu analysieren. Darüber hinaus sind RP-modifizierte Kieselgelschichten weniger von der Luftfeuchtigkeit abhängig. Im Gegensatz zu unmodifiziertem Kieselgel zeigt sich bei RP-Phasen keine katalytische Aktivität. Dadurch sind diese Platten die beste Wahl für instabile Substanzen, die zur oxidativen Zersetzung neigen.
Application
TLC-Glasplatten, Beschichtung: RP-18-modifiziertes Kieselgel mit Fluoreszenzindikator F254s Die RP-18-modifizierten Kieselgelplatten für die Dünnschichtchromatographie sind 20x20 cm groß und werden in Packungen à 25 Stück geliefert.
Analysis Note
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9,7–11,7 µm
Schichtdicke: 200–270 µm
Dickenschwankung je Platte: ≤ 35 µm
Chromatografischer Test:
A) Cholesterintest
hRf-Werte
– Cholesterin, Cholesterintest:
30–38
B) Steroidtest
– Methyltestosteron, Steroidtest: 21–31
– Reichstein S, Steroidtest: 50–60
– Hydrocortison, Steroidtest: 70–80
Typischer Wert gemessen auf einer aktivierten Platte (120 °C, 15 min)
Eluent a) Aceton/Wasser (95/5 v/v)
Eluent b) Acetonitril/Wasser (70/30 v/v)
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9,7–11,7 µm
Schichtdicke: 200–270 µm
Dickenschwankung je Platte: ≤ 35 µm
Chromatografischer Test:
A) Cholesterintest
hRf-Werte
– Cholesterin, Cholesterintest:
30–38
B) Steroidtest
– Methyltestosteron, Steroidtest: 21–31
– Reichstein S, Steroidtest: 50–60
– Hydrocortison, Steroidtest: 70–80
Typischer Wert gemessen auf einer aktivierten Platte (120 °C, 15 min)
Eluent a) Aceton/Wasser (95/5 v/v)
Eluent b) Acetonitril/Wasser (70/30 v/v)
Other Notes
Ersetzt: 15389-7; 15389
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DC-Platten, Kieselgel 60 RP-18 F₂₅₄s
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?