Merck
1.14942
Supelco
Nitrate Test, photometric
photometric, 0.2-17.0 mg/L (NO3-N), 0.9-75.3 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Größe auswählen
50 TESTS
€ 161,00
€ 161,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 TESTS
€ 161,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 161,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
Nitrat-Test in Seewasser, photometric, 0.2-17.0 mg/L (NO3-N), 0.9-75.3 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 50 tests
spezifische(r) Analyt(en)
nitrate
Messbereich
0.2-17.0 mg/L (NO3-N)
0.9-75.3 mg/L (NO3-)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (Resorcinol)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Verfahren: photometrisch 0,2–17,0 mg/l NO₃-N 0,9–75,3 mg/l NO₃⁻ Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Nitrat-Küvettentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung von Nitrat in Meerwasser-Proben. Nitrat ist ein essenzieller Nährstoff für das Wachstum von Tieren und Pflanzen. Jedoch können erhöhte Nitratwerte ein Gesundheitsrisiko darstellen, insbesondere für Schwangere und Kleinkinder. Darum werden die Nitratmengen in Wasserquellen in vielen Ländern reguliert.
Angewandtes Verfahren: In einer stark schwefelhaltigen Lösung und bei Anwesenheit von Chlorid reagieren Nitrationen mit Resorcinol, um einen rot-violetten Indophenolfarbstoff zu bilden, der photometrisch bestimmt wird.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hoang Nhat Phong Vo et al.
Bioresource technology, 303, 122877-122877 (2020-02-07)
This study investigated the extracellular polymeric substance (EPS) and enzyme extrusion of Chlorella sp. using seven carbon sources and two salinities for potential pollutant co-metabolism. Results indicated that the levels of biomass, EPS and enzymes of microalgae cultured with glucose