Merck
1.14800
Supelco
Cyanid-Test
photometric, 0.002-0.500 mg/L (CN-), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
cyanide
Eignung der Reaktion
reaction type: Koenigs-Knorr Reaction
Messbereich
0.002-0.500 mg/L (CN-)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
(Freies Cyanid) Methode: photometrisch, 0,002–0,500 mg/L (CN-), Spectroquant®
Die Methode ist analog zu EPA 335.2, APHA 4500-CN-E, ASTM D2036-09 D, ISO 6703 und DIN 38405-13.
Dieser Spectroquant® Cyanid-Reagenztest ermöglicht eine genaue Quantifizierung des Gehalts an freiem Cyanid in wässrigen Proben.
Verwendete Methode: Cyanid-Ionen reagieren mit einem Chlorierungsmittel, um Chlorcyan zu bilden. In einer Folgereaktion mit 1,3-Dimethylbarbitursäure in Gegenwart von Pyridin wird ein violetter Farbstoff gebildet (König-Reaktion), der photometrisch bestimmt wird.
Die Spectroquant® Reagenz-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenzgemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
Alle Spectroquant-Zell- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfalldatum sowie Informationen zur automatischen Aktualisierung der Kalibrierung enthält.
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany