Wichtige Dokumente
1.14242
Millipore
Kaliumtetrathionat
extra pure, suitable for microbiology
Synonym(e):
Kaliumtetrathionat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
K2O6S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
EG-Index-Nummer:
237-702-3
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Löslichkeit
232 g/L
Dichte
2.296 g/cm3
Schüttdichte
770 kg/m3
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/2K.H2O6S4/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChIKey
UVTKHPSJNFFIDG-UHFFFAOYSA-L
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 80 %
Eignung für Mikrobiologie: entspricht
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable