Merck
1.11609
Sigma-Aldrich
Histosec Pastillen
solidification point 56-58°C embedding agent for histology
Synonym(e):
Einbettmittel für die Mikroskopie, Einbettmittel, Histosec
About This Item
UNSPSC-Code:
41116124
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
IVD
for in vitro diagnostic use
Übergangstemp.
flash point >100 °C
Schüttdichte
400 kg/m3
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Histosec Pastillen, Erstarrungspunkt 56–58 °C, Einbettungsmittel für die Histologie ist ein Einbettungsmedium für histologische Proben menschlichen Ursprungs. Es ist ein Paraffin, das mit Polymeren angereichert ist und DMSO (Dimethylsulfoxid) enthält. Histosec Pastillen (ohne DMSO) (Produktnummer 1.15161) sind auch erhältlich. DMSO (Dimethylsulfoxid) erhöht die Penetrationsrate von Paraffin und sorgt für eine bessere Erhaltung von Gewebestrukturen. Sein Schmelzbereich liegt zwischen 56–58 °C.In diesem Bereich kann jede Probe unabhängig vom verwendeten Verfahren ohne Angst vor Schäden verarbeitet werden. In den meisten klinischen Laboren wird die Paraffinisierung mit einem automatisierten Einbettungssystem und direkt nach der histologischen Verarbeitung durchgeführt. Die Histosec Pastillen sind in Intermedia Xylol (isometrisches Gemisch) (Katalognummer 108298) oder Xylolersatz wie Neo-Clear (Produktnummer 1.09843) gut löslich. Das Paraffin ist ein IVD-registriertes Produkt und CE-zertifiziert, wodurch es für klinische Diagnosezwecke verwendet werden kann. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Hinweis zur Analyse
Erstarrungspunkt (rotierende Thermometermethode): 56–58 °C
Auswirkung der Erwärmung (bei 60 °C/100 g): klare Schmelze innerhalb von max. 20 Stunden
Löslichkeit in Xylol (bei 20 °C/0,1 g in 5 mL): klare gelöste Substanz innerhalb von max. 20 Stunden
Schneideergebnisse (4 µm Schnitte): entspricht
Löslichkeit der Schnitte in Xylol: <50 Sekunden
Rechtliche Hinweise
HISTOSEC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NEO-CLEAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 100 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Informationen zur wichtigen Bedeutung der Färbung biologischer Gewebe für die Forschung und klinische Pathologie unter Anwendung von Standardfärbungen und spezieller Färbemittel und Farbstoffe.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.