The composition of this product is considered proprietary. Leica Biosystems reports that Paraplast is a 'refined mixture of highly purified paraffin-containing plastic polymers of regulated molecular weights'.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 53,20 |
Über diesen Artikel
General description
Application
- Zur Untersuchung wichtiger Wirbeltiergruppen auf das Vorhandensein von kardialem Glattmuskel und dessen phylogenetische Verteilung bei Land- und Wasserschildkröten[1]
- Zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Membranimpedanz und Dendritenlänge von Hippocampus-Neuronen[2]
- Zum Vergleich der regenerativen Eigenschaften von menschlichen Stammzellen der apikalen Papilla als Alternative zu anderen dentalen Stammzellen.[3]
Features and Benefits
- Minimale Gewebekompression.
- Erzeugt faltenfreie Schnitte.
- Hervorragende Bandkontinuität.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| mp 56-57 °C (lit.) | mp 56-57 °C | mp 50-54 °C (lit.) | mp 56-57 °C (lit.) |
| form solid | form pellets (fast-melting) | form solid | form solid |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
成分(配合率)を教えてください。
1 answer-
Helpful?
-
-
Is it suitable to use it to cut tissues with implants that have been embedded in Paraplast, Paraplast Xtra, or Paraplast Plus?
1 answer-
Paraplast is commonly used to cut soft tissue to 4 or 5 microns, while Paraplast Xtra can cut down to 2 microns. Paraplast Plus is capable of cutting down to 1 micron, provided the user is skilled; otherwise, slightly thicker sections can be obtained.
Helpful?
-
-
At what temeperature or temperaturintervall the Paraplast is melting?
1 answer-
The Melting point/range is 56-57°C (133-135°F)