Merck
1.10128
Millipore
TGE agar
Tryptone glucose meat extract agar for microbiology
Synonym(e):
Casein-peptone dextrose meat extract agar, Tryptone glucose extract agar
Größe auswählen
500 G
€ 394,00
€ 394,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
€ 394,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
€ 394,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Qualitätsniveau
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7 (30 °C, 21 g/L in H2O)
Löslichkeit
21 g/L
Schüttdichte
550 kg/m3
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
aerobic bacteria (total)
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
Erstarrungsverhalten (2 Std., 45 °C): flüssig
pH-Wert (25 °C): 6.8 - 7.2
Wiederfindung auf Testmedium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Streptococcus agalactiae ATCC 13813): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Enterococcus faecalis ATCC 11700): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): ≥ 70 %
Bebrütung: 24 Std.; 35 °C; aerob.
Fußnote
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3