Fortfahren mit
1.08446
Titriplex® III-Lösung
c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.01 mol/l, concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonym(e):
EDTA-Lösung; Ethylendiamintetraessigsäure-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 amp
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,60
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.21
€ 46,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Titriplex® III-Lösung, for 1000 ml, c(Na2-EDTA 2 H2O) = 0.01 mol/l Titrisol®
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions, reaction type: Redox Reactions
concentration
0.01 M
technique(s)
titration: suitable
pH
7.8 (20 °C in H2O)
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
für 1.000 ml, c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0,01 mol/l Titrisol®
Analysis Note
Konzentration nach der Verdünnung auf 1 Liter: c(C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ ∙ 2 H₂O) = 0,01 mol/lStoffmengenkonzentration0,01000 mol/lDie Konzentration dieser Lösung wurde anhand des volumetrischen Standards Zink (Artikelnummer 1.02409) bestimmt. Der bestimmte Titer bei 20 °C betrug 1,000 mit einer erweiterten Messunsicherheit von ± 0,004 (Überdeckungsfaktor k=2 für eine Überdeckungswahrscheinlichkeit von 95 %). Der zertifizierte Wert ist rückführbar auf den Primärstandard NIST SRM 682 (NIST: National Institute of Standards and Technology, USA) anhand des volumetrischen Standards Zink, der im akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gemessen wird.
Legal Information
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
108431109992160319
description
for 1000 ml, c(Na2-EDTA 2 H2O) = 0.01 mol/l Titrisol®
description
for metal titration c(Na-EDTA 2 HO) = 0.1 mol/l, Titripur®, reag. Ph. Eur.
description
for 1000 ml, c(Na2-EDTA 2 H2O) = 0.1 mol/l Titrisol®
description
0.01 M (0.01 N), Titripur®
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions, reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
product line
Titrisol®
product line
Titripur®
product line
Titrisol®
product line
Titripur®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
concentration
0.01 M
concentration
0.1 M
concentration
0.1 M
concentration
0.01 M (0.01 N)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titriplex® III-Lösung
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)