Fortfahren mit
1.08430
Indikatorpuffertabletten
for measuring water hardness with the Titriplex®system
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,00
1000 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161703
NACRES:
NB.21
€ 67,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Indikatorpuffertabletten, for measuring water hardness with the Titriplex® system
form
solid
reaction suitability
reaction type: volumetric
technique(s)
titration: suitable
weight
≥0.20 g
storage temp.
no temp limit
General description
Zur Bestimmung der Wasserhärte mit Titriplex®-Lösungen
Analysis Note
Gewicht (min.): ≥ 0,20 g
Gewicht (max.): ≤ 0,23 g
Zerfallszeit (bei 25 °C): ≤ 150 s
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Legal Information
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.113731.113741.09468
reaction suitability
reaction type: volumetric
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
weight
≥0.20 g
weight
-
weight
-
weight
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
solid
form
tablet
form
tablet
form
solid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12125-02-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)