Merck
1.09084
Staubdeckel für Sammelkopf
aluminum cover, suitable for air monitoring
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
aluminum cover
agency
non-compendial
product line
MAS-100®
feature
autoclavable
packaging
pkg of 1 unit
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 Eco®, for use with MAS-100 NT®, for use with MAS-100 VF®
storage temp.
no temp limit
General description
Zusätzlicher Staubdeckel für Sammelkopf schützt den perforierten Deckel vor Beschädigung und Schmutz. Alle tragbaren MAS-100®-Instrumente werden mit einem Staubdeckel aus eloxiertem Aluminium geliefert. Der Staubdeckel kann autoklaviert und mit jedem Desinfektionsmittel, das mit eloxiertem Aluminium verträglich ist, desinfiziert werden, um falsch-positive Ergebnisse in hochwertigen Reinräumen zu vermeiden.
Application
Zusätzlicher Staubdeckel für Sammelkopf verhindert Kreuzkontamination des perforierten Deckels und der Agarmedien, wenn der Luftkeimsammler nicht verwendet wird.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG