Fortfahren mit
1.09088
Lochdeckel für den MAS-100 NT, 400 Löcher x 0,7 mm
400 hole x 0.7mm, Aluminium, for MAS-100 Eco®
Synonym(e):
Lochdeckel, Sammelkopf, Siebkopf
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 815,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
Compatibility:
for use with 90 mm Petri Dishes, for use with MAS-100 Eco®
Material:
aluminum lid
Feature:
no. of holes 400 autoclavable
Storage temp.:
no temp limit
€ 815,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
aluminum lid
agency
non-compendial
product line
MAS-100®
feature
no. of holes 400 autoclavable
packaging
pkg of 1 unit
parameter
11 m/s impaction speed (at flow rate of 100 L/min)
hole diam.
0.7 mm
application(s)
air monitoring
food and beverages
compatibility
for use with 90 mm Petri Dishes, for use with MAS-100 Eco®
storage temp.
no temp limit
General description
Der 400 x 0,7 mm Lochdeckel besteht aus eloxiertem Aluminium und kann mit allen tragbaren MAS-Luftkeimsammlern verwendet werden, wurde aber speziell für den MAS-100 Eco entwickelt. Das Sieb des Lochdeckels liegt am Kern des Luftkeimsammlers an. Durchmesser und Länge jedes Lochs müssen identisch sein, um die Luftansaugung korrekt zu beschleunigen. Die 3-mm-Dicke des Lochdeckels garantiert einen für den Aufprall optimal definierten Düsenstrahl. Die Aufprallgeschwindigkeit bestimmt die physikalische Erfassungseffizienz. Der Cutoff-Wert D50 (die Partikelgröße, bei der 50 % der Partikel infolge ihrer Trägheit auf der Agaroberfläche aufprallen und 50 % mit dem Luftstrom ausgestoßen werden) muss zwischen Löchern und zwischen Deckeln identisch sein. Deshalb werden die Lochdeckel einer intensiven Qualitätskontrolle unterzogen. Das Lochmuster mit 400 Löchern mit einem Lochdurchmesser von 0,7 mm ermöglicht eine Aufprallgeschwindigkeit von ca. 11 m/s bei einer Flussrate von 100 l/min. Diese Aufprallgeschwindigkeit ermöglicht eine hohe physikalische Effizienz, d. h. eine Erfassungseffizienz von über 50 % kleiner Partikel mit einer Größe von weniger als 1,62 1μm (D50), wobei die Lebensfähigkeit der Mikroorganismen beim Aufprall auf der Agaroberfläche erhalten bleibt. Der Aluminium-Lochdeckel kann autoklaviert und mit jedem Desinfektionsmittel, das mit eloxiertem Aluminium verträglich ist, desinfiziert werden, um falsch positive Ergebnisse in hochkritischen Reinräumen zu vermeiden. Somit kann für jede Luftkeimsammelposition oder Produktionscharge ein neuer Deckel verwendet werden, während die anderen Deckel das Sterilisationsverfahren durchlaufen und unzugänglich sind. Die Erfassungseffizienz für ein Instrument muss unabhängig vom verwendeten Deckel identisch bleiben. Unsere Lochdeckel können gegen mehrere Deckel mit identischem Lochmuster am MAS-Luftkeimsammler ausgetauscht werden, ohne eine erneute Kalibration durchführen zu müssen.
Application
Der 400 x 0,7 mm Lochdeckel wird für die mikrobielle Überwachung der Raumluft mittels tragbarer MAS-100-Luftkeimsammler verwendet. Speziell für den MAS-100 Eco entwickelt. Luftkeimsammler werden verbreitet in der Pharma- und Kosmetikindustrie sowie in Lebensmittel-, Getränke- und Umweltanwendungen eingesetzt. Darüber hinaus schreibt eine Verordnung für Compounding-Apotheken, USP797, eine aktive Luftkeimsammlung in den Bereichen der Stufe 5 und höher vor.
Other Notes
Ersetzt: 1.09088.0002
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.193631.091891.09195
compatibility
for use with 90 mm Petri Dishes, for use with MAS-100 Eco®
compatibility
for use with 90 mm Petri Dishes, for use with MAS-100 NT®, for use with MAS-100 VF®
compatibility
for use with 90mm Petri Dishes, for use with MAS-100®
compatibility
for use with 90mm Petri Dishes, for use with MAS-100 NT®, for use with MAS-100 VF®
feature
no. of holes 400 autoclavable
feature
no. of holes 300 autoclavable
feature
no. of holes 300 installed
feature
no. of holes 300 autoclavable
material
aluminum lid
material
aluminum lid
material
stainless steel
material
aluminum lid
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
product line
MAS-100®
product line
-
product line
-
product line
MAS-100®
parameter
11 m/s impaction speed (at flow rate of 100 L/min)
parameter
-
parameter
20 m/s impaction speed (at flow rate of 100 L/min)
parameter
20 m/s impaction speed (at flow rate of 100 L/min)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109088000104022536557328