Merck
1.05833
Magnesiumchlorid Hexahydrat
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Magnesiumdichlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
MgCl2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.30
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
232-094-6
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
99.0-102.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (complexometric)
form
solid
potency
8100 mg/kg LD50, oral (Rat)
composition
Water, 51-55%
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
117 °C (decomposition)
anion traces
bromide (Br-): ≤0.05%, nitrate (NO3-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Al: ≤0.0002%, As: ≤0.0002%, Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.003%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤5 ppm, K: ≤0.001%, Mn: ≤5 ppm, N: ≤0.0002%, NH4+: ≤0.002%, Na: ≤0.001%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.005%, heavy metals: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Preparation and optimization of a drug delivery system based on berberine chloride-immobilized MgAl hydrotalcite: Im Rahmen dieser Studie werden die Herstellung und Optimierung eines Wirkstoffabgabesystems unter Verwendung von Berberinchlorid-immobilisiertem MgAl-Hydrotalcit untersucht. Magnesiumchlorid-Hexahydrat ist an der Synthese des Hydrotalcits beteiligt, was eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung und kontrollierten Abgabe von Berberinchlorid spielt. Diese Forschungsarbeit ermöglicht Einblicke in die potenziellen Anwendungen von Magnesiumchloridhexahydrat bei der Entwicklung fortschrittlicher Wirkstoffabgabesysteme und unterstreicht dessen Bedeutung in pharmazeutischen Formulierungen (Djebbi et al., 2016).
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch): 99,0 - 101,0 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 5,0–6,5
Acidität oder Alkalität: entspricht
Bromid (Br): ≤ 0,05 %
Nitrat (NO₃): ≤ 0,001 %
Phosphat (PO₄): ≤ 5 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 0,002 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,0002 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 5 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,0002 %
As (Arsen): ≤ 0,0002 %
Ba (Barium): ≤ 0,002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,003 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 5 ppm
K (Kalium): ≤ 0,001 %
Mn (Mangan): ≤ 5 ppm
Na (Natrium): ≤ 0,001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,002 %
Pb (Blei): ≤ 0,0005 %
Sr (Strontium): ≤ 0,005 %
Wasser: 51,0 - 55,0 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Other Notes
Ersetzt: MX0045; MX0045-1; MX0045-2; MX0045-4; MX0045-20
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesiumchlorid Hexahydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c