Wichtige Dokumente
1.05286
Millipore
Membranfilter-Waschbouillon (USP)
GranuCult®, suitable for microbiology
Synonym(e):
Spüllösung, Spüllösung für Membranfilter, Spüllösung für Membranfiltration
Größe auswählen
500 G
€ 436,00
€ 436,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Consider alternative product STBMRFK34
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
€ 436,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
€ 436,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Consider alternative product STBMRFK34
Weitere Informationen anfragen
Agentur
USP
Qualitätsniveau
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Verpackung
pkg of 500 g
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Lagerbedingungen
dry media (Tightly closed)
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Anwendung(en)
microbiology
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Membranfilter-Spülflüssigkeit wird zum Spülen des Membranfilters verwendet, um Rückstände von flüssigen Probenmaterialien zu entfernen. Es wird empfohlen, die Spülflüssigkeit zu verwenden, wenn die Probe höhere Kohlenwasserstoffe wie Vaseline, Paraffin usw. oder Fette enthält. Ausgewogene Nährstoffkonzentrationen in der Flüssigkeit verhindern, dass die im Filter enthaltenen Mikroorganismen physiologischen Schocks ausgesetzt werden und gewährleisten dadurch ihr schnelles Wachstum. Das Detergens Polysorbat 80 sorgt für die Emulgierung von Kohlenhydraten und Fetten, ohne die Mikroorganismen ernsthaft zu beeinträchtigen. Wenn die Probe große Mengen dieser Verbindungen enthält, kann zusätzliches Polysorbat 80 (Tween® 80) (bis zu 9,0 g/Liter) gemäß den USP-Empfehlungen hinzugefügt werden, bevor die Bouillon gefiltert wird.
Anwendung
Membranfilter-Spülflüssigkeit wird als Spülflüssigkeit bei der Membranfiltration verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
  • Sie sind sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld.
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
  • Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen.
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelb
pH-Wert (25 °C): 6.7–7.1
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): +
Wachstum (Streptococcus pyogenes ATCC 12344): +
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 11700): +
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Wachstum (Citrobacter freundii ATCC 8090): +
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): +
Inkubation: 18–24 Std. bei 35 °C; aerobischer Ausstrich auf Standard-I-Nähragar
Fußnote
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3