1.04122
Methylenblau
Synonym(e):
Methylene Blue trihydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
1180 mg/kg LD50, oral (Rat)
Zusammensetzung
Dye, ≥82% spectrophotometric assay
pH-Wert
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
50 g/L
Dichte
1.757 g/cm3 at 22 °C
Schüttdichte
400‑600 kg/m3
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Identity
- Chloride:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 660 - 665 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol 50 %): 2250 - 2750
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): 10 - 15 %
Suitability for microscopy: passes test
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2