Merck
1.04063
Supelco
Glycerin -Lösung
Synonym(e):
1,2,3-Propantriol
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH(OH)CH2OH · aq
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.09 (anhydrous basis)
Beilstein:
635685
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
50161901
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Form
liquid
Qualitätsniveau
pH-Wert
~5 (20 °C, 100 g/L)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-10 °C
Dichte
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2