Merck
1.03110
Supelco
1.4-Dioxane
dried SeccoSolv
Synonym(e):
1.4-Dioxane, Glycolethylether, 1,4-Diethylene dioxide, 1,4-Dioxacyclohexane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191504
EG-Index-Nummer:
204-661-8
Dampfdruck
41 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
300 °C
Wirksamkeit
5200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.7-25.2 % (v/v)
Methode(n)
DNA amplification: suitable
titration: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.005% Water
≤0.0050% Peroxide (as H2O2)
Abdampfrückstand
≤10 mg/L
Farbe
APHA: ≤10
pH-Wert
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
12 °C
Übergangstemp.
flash point 11 °C
Dichte
1.03 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChIKey
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99.9 %
Identität (IR): entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalität: ≤ 0.0002 meq/g
Peroxide (als H₂O₂): ≤ 0.0050 %
Abdampfrückstand: ≤ 10 mg/l
Wasser: ≤ 0.005 %
Das Produkt ist stabilisiert mit ca. 2,5ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Rechtliche Hinweise
SECCOSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)