Merck
1.02686
Celite® 281 Diatomaceous Earth
Celite® 281. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H2O, 20 °C).
Synonym(e):
Celite® 281
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
11101527
EC Index Number:
272-489-0
NACRES:
NB.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Celite® 281, Celite® 281. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H2O, 20 °C).
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>450 °C
solubility
0.0037 g/L
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChI key
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity: passes test
Loss on ignition (980 °C): ≤ 2.0 %
Legal Information
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c