Merck
1.02444
Supelco
Chloroform
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonym(e):
Trichlormethan, TCM, Methylidyntrichlorid, Trichlormethan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CHCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-663-8
NACRES:
NA.03
Assay:
≥99.8% (GC)
Methode(n):
HPLC: suitable
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
Dampfdruck:
160 mmHg ( 20 °C)
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
160 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
LiChrosolv®
Qualität
isocratic
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
Abdampfrückstand
≤5.0 mg/L
Durchlässigkeit
255 nm, ≥70%
260 nm, ≥85%
300 nm, ≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−63 °C (lit.)
Löslichkeit
8 g/L
Dichte
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChIKey
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Preparation and application of stimuli-responsive PET TeMs: Bei dieser Forschungsarbeit wird RAFT-Pfropfblockcopolymerisation von Styrol und Acrylsäure zur Trennung von Wasser-Öl-Emulsionen verwendet, was die Anpassung von Chloroform zur Verbesserung der Polymereigenschaften für Umweltanwendungen aufzeigt (Muslimova et al., 2024).
  • Effect of Stool Sampling on a Routine Clinical Method: Beschreibt die Verwendung von Chloroform in der Gaschromatographie-Massenspektrometrie zur Quantifizierung kurzkettiger Fettsäuren in Stuhlproben und unterstreicht seine Bedeutung in der klinischen Diagnostik (Mahdi et al., 2024).
  • Improved lipid analysis using a 2D-LC-MS system: Es wird ein neuartiges Injektionsverfahren mit Chloroform zur verbesserten Lipidprofilierung unter Hervorhebung seiner entscheidenden Bedeutung für erweiterte biochemische Analysen beschrieben (Pánczél et al., 2024).
  • Ecological Risk Assessment of Three Pesticide Additives in Soil: Diese Forschungsarbeit befasst sich mit der Anwendung von Chloroform bei der Sanierung kontaminierter Böden und betont dessen Nutzen in der Umwelttoxikologie und Bodenkunde (Li et al., 2024).
Angaben zur Herstellung
Das Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Sonstige Hinweise
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Rechtliche Hinweise
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)