Merck
1.01621
Millipore
Standard-Auszählagar
suitable for microbiology
Größe auswählen
500 G
€ 308,00
€ 308,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
€ 308,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
€ 308,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
aerobic bacteria (total count)
Allgemeine Beschreibung
für die Mikrobiologie
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich braun
pH-Wert (25 °C): 7,0–7,4
Erstarrungsverhalten (2 Std., 40 °C): flüssig
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): gut bis sehr gut
Wachstum (Streptococcus agalactiae ATCC 13813): mäßig bis gut
Wachstum (Lactococcus lactis spp. lactis ATCC 19435 (WDCM 00016)): mäßig bis gut
Wachstum (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)): schlecht bis gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): gut bis sehr gut
Wachstum (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): gut bis sehr gut
Inkubation: 24 Std.; 35 °C; aerob.
Fußnote
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3