Wichtige Dokumente
1.00251
Sigma-Aldrich
Retikulin-Versilberungskit nach Gordon & Sweets
suitable for histology
About This Item
UNSPSC-Code:
41116130
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
IVD
for in vitro diagnostic use
Qualitätsniveau
dilution
(for the detection of reticular fibers)
Anwendung(en)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das Retikulin-Versilberungskit nach Gordon & Sweets zum Nachweis von retikulären Fasern in histologischen Gewebeproben kann verwendet werden, um humane retikuläre Fasern zu veranschaulichen, die Bestandteile von Membranstrukturen, Kapillaren, peripheren Nervenfasern sowie Organen wie Leber, Niere und hämatopoetischen Organen sind.. Fasern, die mit einer HE-Färbung nur unzureichend visualisiert werden können, sind oft mit einer Silberfärbung sichtbar. Man erhält durch die Retikulin-Visualisierung mit Silberfärbung nach Gordon und Sweets einen stärkeren Kontrast zum Hintergrund und eine höhere Schärfe. Auf die Silberfärbung nach Gordon & Sweets′ für Retikulin kann eine Kernvererbung mit Nuclear Fast Red-Aluminiumsulfat-Lösung 0,1 % (Produktnummer 1.00121) folgen, wenn zusätzlich zu den retikulären Fasern Zellkerne, Kollagen und der Hintergrund gefärbt werden sollen.
Das Kit ist für bis zu 110 Präparate ausreichend. Es ist sowohl ein IVD-registriertes als auch ein CE-zertifiziertes Produkt und kann daher in einem akkreditierten Labor verwendet werden. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Hinweis zur Analyse
Eignung für die Mikroskopie: entspricht
retikuläre Fasern: schwarz
Zellkerne: rot
Kollagen: rot
Hintergrund: rot
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable