Wichtige Dokumente
D-072
Dopamine-D4 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Dopamine-d4 hydrochloride
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl (as free base)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
Cl.NC(C(c1cc(c(cc1)O)O)([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H/i3D2,4D2;
InChIKey
CTENFNNZBMHDDG-URZLSVTISA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)