3-Methoxytyramine is a metabolite of dopamine, a catecholamine which acts as a neurotransmitter for dopamine receptors and a neurohormone for regulation of numerous brain functions. 3-Methoxytyramine levels can serve as a biomarker for the diagnosis of neuroendocrine tumors such as pheochromocytoma or paraganglioma. This certified solution standard is suitable for LC/MS applications in diagnostic testing, endocrinology, and clinical chemistry.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.