Fortfahren mit
M4251
3-Methoxytyramin -hydrochlorid
≥95.5%, Dopamine metabolite, crystalline
Synonym(e):
3-MT, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethylamin -hydrochlorid, 4-(2-Aminoethyl)-2-methoxy-phenol -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OC6H3-4-(OH)CH2CH2NH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
216-035-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3631283
Assay:
≥95.5%
Form:
crystalline
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
3-Methoxytyramin -hydrochlorid, ≥95.5%, crystalline
Quality Segment
assay
≥95.5%
form
crystalline
drug control
Home Office Schedule 1
color
white to light brown
mp
213-215 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].COc1cc(CCN)ccc1O
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
InChI key
AWRIOTVUTPLWLF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Major metabolite of dopamine; product of catechol O-methyltransferase.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
65390SML1924T2879
form
crystalline
form
solid
form
powder
form
-
assay
≥95.5%
assay
99% (AT)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
drug control
Home Office Schedule 1
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
white to light brown
color
-
color
white to beige
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methoxytyramin -hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)