Merck
C-109
Supelco
Catecholamine Mix 1 (Epinephrines) solution
1.0 mg/mL each component in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Epinephrines solution
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO3·HCl
Molekulargewicht:
205.64
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
Zusammensetzung
(±)-Epinephrine HCl
(±)-Norepinephrine HCl
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1.0 mg/mL each component in methanol (as free base)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
forensics and toxicology
Format
multi-component solution
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
A Certified Spiking Solution® of (±)-Epinephrine HCl and (±)-Norepinephrine HCl. This multi-component mix is suitable for use in preparation of linearity standards, calibrators, or controls in addition to other critical quantitative applications such as internal proficiency testing or OEM use in preparation of reagents, assay development, and instrument IQ/OQ. Certified concentration values for each component provides increased efficiency from less time remaking pools due to dilution errors or rerunning samples
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    (±)-Epinephrine hydrochloride
    DL-Norepinephrine hydrochloride
Anwendung
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)