Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
General description
Application
- Entwicklung und Validierung von einem auf Flüssigchromatografie (LC) basierten und an Tandem-Massenspektrometrie (MS/MS) gekoppelten Verfahren zum Bestimmen von Cannabidiol in verschiedenen Kosmetika
- Quantifizierung von Cannabidiol und Δ9-Tetrahydrocannabidiol aus Humanplasmaproben mittels Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie (UHPLC) in Kombination mit Triple-Quadrupol-Massenspektrometrie nach einer Flüssig-Flüssig-Extraktion
- Hochleistungsflüssigkeitschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (HPLC-MS/MS)-basierter quantitativer Assay von 11 Cannabinoiden und deren Metaboliten in humanen Urin- und Plasmaproben
- Gleichzeitige Bewertung von fünf Cannabinoiden in verschiedenen Cannabis-Produkten mittels HPLC in Kombination mit einem Diodenarraydetektor (DAD) und Tandem-Massenspektrometer (MS/MS)
Features and Benefits
- Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
- Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
- Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
- Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
- Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
- Wird in einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Legal Information
Ähnliches Produkt
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C-084-1ML | 04061833444672 |