Fortfahren mit
T-032
(−)-Δ8-THC -Lösung
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
(−)-Δ8-THC solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.46
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1C(C2C(CC(=CC2)C)c3c1cc(cc3O)CCCCC)(C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h9,12-13,16-17,22H,5-8,10-11H2,1-4H3
InChI key
HCAWPGARWVBULJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zertifizierter Lösungsstandard, der für LC/MS- oder GC/MS-Anwendungen bei Cannabinoid-Tests, in der klinischen Toxikologie, forensischen Analytik oder bei Drogentests im Urin geeignet ist. Δ8-THC ist eine Verunreinigung beim Herstellungsprozess von synthetischem THC. Δ8-THC ist das Isomer mit Doppelbindung des primären psychoaktiven Wirkstoffs von Cannabis namens Δ9-Tetrahydrocannabinol. Dieses Cannabinoid weist antiemitische, anxiolytische, appetitanregende und analgetische Eigenschaften auf.
Application
Diese Certified Spiking Solution® eignet sich für (−)-Δ8-THC-Tests mittels HPLC, GC/MS oder LC-MS/MS für die forensische Analytik, klinische Toxikologie, Nachweis von Drogenkonsum im Urin und Testanwendungen zur Profilerstellung im Hinblick auf die Stärke oder Unreinheit von Cannabis. Das zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) in Lösung kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Multianalyse von 11 Cannabinoiden in Biomasse und Extrakten von verschiedenen Cannabisvarianten mittels HPLC-UV-Verfahren gemäß der dreiteiligen Richtlinie zur Validierung von Analyseverfahren des International Council for Harmonisation (ICH)
  • Trennung und Bewertung von 13 Cannabinoiden aus verschiedenen Cannabis-Produkten unter Verwendung einer isokratischen Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) in Kombination mit einem Diodenarraydetektor (DAD)
  • Gaschromatografie-Massenspektrometrie (GC-MS)-Analyse von zehn Hauptcannabinoiden aus Hanfblüten nach ihrer Silylierung und Veresterung für die Derivatisierung
  • Quantifizierung von Cannabidiol und Δ9-Tetrahydrocannabinol zusätzlich zu der Identifizierung von geringfügigen Cannabinoiden in Humanplasmaproben mittels Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie (UHPLC) in Kombination mit Triple-Quadrupol-Massenspektrometrie nach einer Flüssig-Flüssig-Extraktion
  • QuEChERS-basierte Extraktion von 15 Cannabinoiden aus 20 Lebensmittelproben nach ihrer Quantifizierung durch Flüssigchromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS)
Features and Benefits
  • Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
  • Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
  • Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
  • Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
  • Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
  • Wird in einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is the cannabis extracted from a plant or synthetically replicated?
    1 answer
    1. This product is synthetically produced and is not extracted from the cannabis plant.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Cathedral City CA
    • Reviews 2
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    e are back this year to order. We have never experienced any issues with this product,
    We are back this year to order. We have never experienced any issues with this product,
    Helpful?