Wichtige Dokumente
B-047
Buphedron -hydrochlorid -Lösung
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Buphedron -hydrochlorid -Lösung
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.N(C(CC)C(=O)c1ccccc1)C
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-3-10(12-2)11(13)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8,10,12H,3H2,1-2H3;1H
InChIKey
WJQBARDMJLAIJX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
This article highlights the impact that sample matrix effects can have on LC/MS response and discusses two novel approaches to reduce it.