Fortfahren mit
M-141
Methylon-D3 -hydrochlorid -Lösung
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 262,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11D3H10NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.71
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.24
€ 262,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N(C(C)C(=O)c1cc2c(cc1)OCO2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H13NO3.ClH/c1-7(12-2)11(13)8-3-4-9-10(5-8)15-6-14-9;/h3-5,7,12H,6H2,1-2H3;1H/i2D3;
InChI key
GASYWEXOTOXXLK-MUTAZJQDSA-N
General description
Ein neuer interner Standard, der sich für zahlreiche GCMS- und LCMS-Anwendungen von klinischer Toxikologie und forensischer Analytik über Urin-Drogenkontrollen bis hin zu Isotopenverdünnungsmethoden eignet. Methylon ist auch unter den Bezeichnungen bk-MDMA oder 3,4-Methylenedioxy-N-methylcathinon bekannt. Es ist ein synthetisches Stimulans der Amphetamin- und Cathinon-Klassen, für das aus dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Schweden und Neuseeland bedeutender Missbrauch berichtet wird.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M-140E-071D-161
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)