Merck
M-140
Supelco
Methylon -hydrochlorid
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Methylon -hydrochlorid -Lösung
Größe auswählen
1 ML
€ 188,00
€ 188,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
€ 188,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.69
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 188,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain)
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.N(C(C)C(=O)c1cc2c(cc1)OCO2)C
InChI
1S/C11H13NO3.ClH/c1-7(12-2)11(13)8-3-4-9-10(5-8)15-6-14-9;/h3-5,7,12H,6H2,1-2H3;1H
InChIKey
GASYWEXOTOXXLK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein synthetisches Stimulans der Amphetamin- und Cathinonen-Klassen, das auch als bk-MDMA bzw. 3,4-Methylenedioxy-N-methylcathinon bezeichnet wird. In Großbritannien, den Niederlanden, Schweden und Neuseeland wurde ein signifikanter Missbrauch dieser Designerdroge gemeldet.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bo Sun et al.
Scientific reports, 10(1), 18957-18957 (2020-11-05)
The melanocortin peptides have an important role in regulating body weight and appetite. Mice that lack the desacetyl-α-MSH and α-MSH peptides (Pomctm1/tm1) develop obesity. This effect is exacerbated by a high fat diet (HFD). However, development of obesity in female