Fortfahren mit
B-046
Butylon-d3 -hydrochlorid -Lösung
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Butylon-d3 -hydrochlorid -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12D3H12NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.73
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N(C(CC)C(=O)c1cc2c(cc1)OCO2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H15NO3.ClH/c1-3-9(13-2)12(14)8-4-5-10-11(6-8)16-7-15-10;/h4-6,9,13H,3,7H2,1-2H3;1H/i2D3;
InChI key
KCJFEZQEDOBEOT-MUTAZJQDSA-N
General description
Also known as bk-MBDB or B1, butylone is a new designer drug with significant abuse reported in the US and Europe. This new internal standard is suitable for numerous GC/MS and LC/MS applications from clinical toxicology testing and forensic analysis to urine drug testing and isotope dilution methods.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)