UC179
(R)-(−)-Nirvanol
Synonym(e):
(R)-(−)-5-Ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, (R)-(−)-5-Ethyl-5-phenylhydantoin
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMF: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC[C@@]1(NC(=O)NC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c1-2-11(8-6-4-3-5-7-8)9(14)12-10(15)13-11/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,13,14,15)/t11-/m1/s1
InChIKey
UDTWZFJEMMUFLC-LLVKDONJSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable