An internal standard suitable for quantification of pentylone in synthetic cathinone testing methods by LC/MS or GC/MS for applications in forensic analysis, urine drug testing, or clinical toxicology. Pentylone, developed in the 1960s, is a synthetic cathinone sold in bath salt blends such as “NRG-1” with other synthetic cathinones including flephedrone, MDPBP, MDPV, and MPPP. Pentylone has also been found in a separate blend with MPPP called “NRG-3.”
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.