Wichtige Dokumente
860579P
Avanti
Galactosyl(β) Dimethyl Sphingosine (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860579P, powder
Synonym(e):
N,N-dimethyl-D-galactosyl-β1-1′-D-erythro-sphingosine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860579P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860579P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N(C)C)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C26H51NO7/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(29)20(27(2)3)19-33-26-25(32)24(31)23(30)22(18-28)34-26/h16-17,20-26,28-32H,4-15,18-19H2,1-3H3/b17-16+/t20-,21+,22+,23-,24-,25+,26+/m0/s1
InChIKey
SJWBHOQBARABKH-QHRJNYSLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)