Fortfahren mit
C2874
CryoStor® Kryokonservierungsmedium für Zellen
CS10
Synonym(e):
cell freezing medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 525,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
€ 525,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Die Produktreihe der CryoStor-Konservierungslösungen CS2, CS5 und CS10 repräsentiert die nächste Generation der Kryokonservierungsmedien. CryoStor-Medien sind zur Vorbereitung und Konservierung von Zellen bei Tieftemperaturen (-80 bis -196 °C) konzipiert und bieten ein sicheres, schützendes Milieu für Zellen und Gewebe während des Einfrierens, der Lagerung und des Auftauens. Durch Modulierung der zellulären biochemischen Reaktion auf den Kryokonservierungsprozess sorgen diese Medien für eine bessere Zellviabilität und -funktionalität und machen gleichzeitig die Verwendung von Serum, Proteinen oder hohen Konzentrationen zytotoxischer Wirkstoffe überflüssig.
CryoStor CS2, CS5 und CS10 sind zellspezifische, optimierte Konservierungsmedien, die speziell für die molekularbiologischen Aspekte der Zellen während der Kryokonservierung konzipiert wurden. Sie reduzieren das Ausmaß des durch die Kryokonservierung induzierten verzögerten Zelltodes und verbessern die Zellviabilität und -funktion nach dem Auftauen.
Diese Medien werden zur Konservierung von Stammzellen, Hepatozyten, Gewebeproben und anderen extrem empfindlichen Zelltypen empfohlen.
Application
CryoStor ist eine Reihe zellspezifischer, optimierter Konservierungsmedien, die speziell für die molekularbiologischen Aspekte der Zellen während der Kryokonservierung konzipiert wurden und daher das Ausmaß des durch Kryokonservierung induzierten verzögerten Zelltodes reduzieren und die Zellviabilität und -funktion nach dem Auftauen verbessern.
CryoStor® Kryokonservierungsmedien für Zellen finden Anwendung bei:
  • der Konservierung von T-Zellen
  • der Konservierung von Cardiomyozyten, die von humanen induzierten pluripotenten Stammzellen abgeleitet wurden (hiPSC-CMs)
  • hiPSC-abgeleiteten kardialen Progenitoren (hiPSC-CPs)
  • als Komponente einer kryoprotektiven Lösung aus Rinderalbumin
Biochem/physiol Actions
CryoStor® CS10 ist ein speziell formuliertes Kryokonservierungsmedium mit einer 10%igen Dimethylsulfoxid(DMSO)-Lösung. Wird zur Konservierung von Hepatozyten, Gewebeproben und anderen extrem empfindlichen Zelltypen empfohlen.
CryoStor® Videoprotokoll zur Kryokonservierung
Other Notes
Formulierung enthält 10 % DMSO.
Legal Information
CryoStor is a registered trademark of BioLife Solutions, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2999C9249C6295
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. C2874 is shipped ambient for storage at 2-8oC. How long can the item be kept at room temperature?
    1 answer
    1. This item is stored refrigerated at 2-8°C. However, the product is shipped at ambient temperature. Shipping routes are configured to minimize transit time.
      Refrigerated products that ship at ambient temperature are considered stable up to 2 weeks for transit time.
      Helpful?
  2. Could you please confirm how many units per pack does it contain? Thanks.
    1 answer
    1. This product is supplied in solution as a single 100 mL volume.
      Helpful?
  3. Dear, I am interested in buying the Cryostor CS10, 100 ml (C2874). I am wondering if the product packaging is a bag or a bottle. I can't find the information on the website. In advance, thank you for your answer. Best regards.
    1 answer
    1. This is packaged in a glass bottle with a polyethylene cap.
      Helpful?
  4. Are there any publications available on using product C2874 for freezing human blood neutrophils? What are the viability and functions of frozen neutrophils after thawing?
    1 answer
    1. For information on the viability of neutrophils after freezing and thawing with this product, the following publication can be useful:
      Title: An easy and reliable whole blood freezing method for flow cytometry immuno-phenotyping and functional analyses
      Journal: Cytometry B Clin Cytom. 2021 Nov;100(6):652-665
      DOI: 10.1002/cyto.b.21994
      Published: Epub 2021 Feb 5
      PMID: 33544978