Merck
840457P
Avanti
16:0-18:1 PG
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-Hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerin) (Natriumsalz); POPG; PG(16:0/18:1(9Z)); 110650
Größe auswählen
25 MG
€ 84,30
200 MG
€ 252,00
500 MG
€ 451,00
1 G
€ 657,00
€ 84,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 84,30
200 MG
€ 252,00
500 MG
€ 451,00
1 G
€ 657,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H76O10PNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
770.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
€ 84,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (840457P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (840457P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840457P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840457P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H77O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,37-38,41-42H,3-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
InChIKey
FJXDNGDRHUDFST-XQYKCTAGSA-M
Allgemeine Beschreibung
Phosphoglycerid (PG) wird auch Glycerophospholipid genannt. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Membrandoppelschichten. Es weist das Grundgerüst von Glycerin mit drei Kohlenstoffatomen, zwei langkettige Fettsäuren, veresterte Hydroxygruppen an Kohlenstoffatomen 1 und 2 des Glycerins sowie an die C3-Hydroxygruppe von Glycerin veresterte Phosphorsäure auf.[1] Es kommt in großen Mengen in den Membranen aller Zellen und in geringen Mengen in Fettspeichern vor.[2]
Anwendung
16:0–18:1 PG wird zur Herstellung von großen unilamellaren Vesikeln (LUV – large unilamellar vesicles) eingesetzt.[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphoglyceride (PG)/Glycerophospholipide spielen eine wesentliche Rolle in Zellsignalsystemen. Sie dienen auch als Anker für Proteine in Zellmembranen.[2]
Verpackung
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840457P-200mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840457P-25mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840457P-500mg)
60-ml-Braunglasflasche mit weiter Mündung und Schraubkappe (840457P-1g)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Membrane Structure and Dynamics
Cell Biology, 227- 239 (2017)
Lipids
Medical Biochemistry, 283(18), 99- 119 (2017)
Tânia Silva et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(5), 2158-2170 (2018-01-07)
An understanding of the mechanism of action of antimicrobial peptides is fundamental to the development of new and more active antibiotics. In the present work, we use a wide range of techniques (SANS, SAXD, DSC, ITC, CD, and confocal and
Sandeep Kumar et al.
The journal of physical chemistry. B, 122(26), 6763-6770 (2018-06-08)
The interaction of amphiphilic ionic liquids containing an 1-alkyl-3-methylimidazolium cation ([C12MIM]+), which shows acute cytotoxicity toward marine and bacterial life, with zwitterionic 1-palmitoyl-2-oleoyl- sn-glycero-3-phospho-choline (POPC) and anionic 1-palmitoyl-2-oleoyl- sn-glycero-3-phospho- rac-glycerol (POPG) membranes was investigated. Biophysical parameters of this interaction were
Taiji Okano et al.
ACS synthetic biology, 7(2), 739-747 (2018-02-01)
The shapes of giant unilamellar vesicles (GUVs) enclosing polymer molecules at relatively high concentration, used as a model cytoplasm, significantly differ from those containing only small molecules. Here, we investigated the effects of the molecular weights and concentrations of polymers