100500P
Avanti
E. coli Extract Total
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
E. coli Total Lipid Extract
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (100500P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (100500P-100mg)
pkg of 5 × 100 mg (100500P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
lipid extracts
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)