810253P
Avanti
dehydroergosterol (DHE)
ergosta-5,7,9(11),22-tetraen-3β-ol, powder
Synonym(e):
DHE
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (with stopper and crimp cap (810253P-1mg))
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810253P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
O[C@H]1CC[C@]2(C(=CC=C3[C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@H](C)\C=C\[C@@H](C(C)C)C)(CC=C32)C)C1)C
InChI
1S/C28H42O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,14,18-20,22,24-25,29H,11-13,15-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,24+,25-,27-,28+/m0/s1
InChIKey
QSVJYFLQYMVBDR-CMNOFMQQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)