810251P
Avanti
NBD-6 Cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand 810251P, powder
Synonym(e):
5-cholesten-3β-ol 6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]caproate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (810251P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (810251P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810251P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available