Merck
700135P
Avanti
25,27-dihydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Cholest-5-ene-3,25,26-triol, (3β)-
Größe auswählen
1 MG
€ 460,00
€ 460,00
Voraussichtliches Versanddatum05. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 460,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H46O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.65
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 460,00
Voraussichtliches Versanddatum05. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES String
C[C@]12C(C[C@@H](O)CC2)=CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CC[C@@H]4[C@@H](CCCC(CO)(O)C)C
InChI
1S/C27H46O3/c1-18(6-5-13-25(2,30)17-28)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(29)11-14-26(19,3)24(21)12-15-27(22,23)4/h7,18,20-24,28-30H,5-6,8-17H2,1-4H3/t18-,20+,21?,22-,23?,24?,25?,26+,27-/m1/s1
InChIKey
WYLBDLGJLBJKSV-YVDNJGCPSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700135P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)