Wichtige Dokumente
330002S
Avanti
E06 mAb-biotinylated
E06 Mouse Monoclonal Antibody (IgM), Biotinylated Anti-(Oxidized Phospholipid), 1X TBS (Tris Buffered Saline) with 1%BSA
Synonym(e):
E06 mAb-biotinylated, T15 antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Assay
>95%
Form
solution
Verpackung
pkg of 1 × 0.125 mL (polypropylene tube with screw cap (330002S-25ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 330002S
Konzentration
0.2 mg/mL (330002S-25ug)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)