Fortfahren mit
95843
Kaliumacetat -Lösung
BioUltra, Molecular Biology, 5 M in H2O
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 261,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COOK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.14
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3595449
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
form
liquid
concentration
5 M in H2O
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
7.0-9.0 (25 °C)
density
1.215 g/mL at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.04, λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES string
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Application
Potassium acetate 5M solution may be used as a stock to formulate precipitant solutions used in procedures such as the hanging-drop vapor diffusion crystallization protocol. Potassium acetate 5M solution may be used to prepare hypoosmotic media and in various DNA extraction protocols.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
60035P1190P5708
description
BioUltra, Molecular Biology, 5 M in H2O
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (NT)
description
Molecular Biology, ≥99.0%
description
BioXtra, ≥99.0%
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
concentration
5 M in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioXtra
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
pH
7.0-9.0 (25 °C)
pH
7.0-9.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
7.0-9 (25 °C, 98.2 g/L)
pH
7.0-9.0 (25 °C, 98.2 g/L)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the pH of this solution 95843 Potassium Acetate 5M
    1 answer
    1. The pH of this product may range from 7.0-9.0 at 25 °C. This information is lot specific and reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/95843#product-documentation
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/776/995/95843dat.pdf