Z680192
Titanium tweezers
Style OO
Größe auswählen
€ 34,40
Größe auswählen
About This Item
€ 34,40
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Aven
Gesamt L
4.75 in. (121 mm)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Lightweight (high strength to weight ratio)
- Zero magnetic retentively
- Temperature resistant to 800 °F
- Chemical and corrosion resistant
- Non-solder adhesive
- Bio-compatible (maintain cell integrity, no inflammatory response)
Typical application: handling of sensitive components in cleaning/chemical processes at high temperatures, histology, biology, forensics, electron microscopy etc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)