Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 57,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
27112105
€ 57,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
anti-magnetic stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ted Pella 5312
size
115 mm
General description
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Style #00, sharp, anti-magnetic stainless steel | description Style #3C, very sharp, anti-magnetic stainless steel | description Style #4, needle-sharp, anti-magnetic stainless steel | description Style #7, sharp, hooked, anti-magnetic stainless steel |
| material anti-magnetic stainless steel | material anti-magnetic stainless steel | material anti-magnetic stainless steel | material anti-magnetic stainless steel |
| manufacturer/tradename Ted Pella 5312 | manufacturer/tradename Ted Pella 503C-NM | manufacturer/tradename Ted Pella 504-NM | manufacturer/tradename Ted Pella 507-NM |
| size 115 mm | size 110 mm | size 110 mm | size 115 mm |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tweezers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?